Learn More
Hecht Karl™ Plexiglas-Reagenzglasgestelle
Click to view available options
Höhe (metrisch):
75 mm
76 mm
79 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Aufnahmevermögen | Tubes (18 mm) |
| Material | Plexiglas |
| Positionen | 24 |
| Höhe (metrisch) | 79 mm |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 18 mm |