Learn More
Hecht Karl™ Plexiglas-Reagenzglasgestelle
Click to view available options
Höhe (metrisch):
75 mm
76 mm
79 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 mm) |
| Material | Plexiglas™ |
| Positionen | 12 |
| Menge | 1/Packung |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 13 mm |
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Höhe (metrisch) | 76 mm |