Learn More
Hecht Karl™ Plexiglas-Reagenzglasgestelle
Artikelnummer. p-8004448
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
75 mm
76 mm
79 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
10503652 76 mm 1 Stück
10574232 75 mm 1 Stück
10105961 79 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10503652
Marke: Hecht Karl™ 42807010
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 mm)
Material Plexiglas™
Positionen 12
Menge 1/Packung
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Höhe (metrisch) 76 mm