missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Spanndeckel aus Plexiglas

Artikelnummer. 10586512
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10586512

Marke: Fritsch™ 31.2050.00

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Analysensiebe sowie Zubehör zur Mikro-Präzisionssiebung und zum Einsatz der ANALYSETTE 3 als Mikromühle (zum Zerkleinern von kleinen Probenmengen) auf Anfrage.
  • Siebe, Siebspanndeckel, Zwischen-Siebpfannen und Siebpfannen mit und ohne Auslauf auch für 100mm und 8 Zoll Siebe erhältlich.
  • Typ: Siebspanndeckel Polyamid (ohne Sichtfenster) für alle Analysensiebe bis 200mm/8 Zoll φ
  • Siebung: Trocken-Siebung

Spezifikation

Typ Klemmdeckel des Siebs
Material PlexiGlass
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Trockensiebe und Siebeprozesse
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt