Learn More
Invitrogen™ Plexin-A1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1245)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200110935
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275302 100 μL 100 Mikroliter
30275534 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30275302
Marke: Invitrogen™ MA557608
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Plexin-A1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Coreceptor for SEMA3A, SEMA3C, SEMA3F and SEMA6D. Necessary for signaling by class 3 semaphorins and subsequent remodeling of the cytoskeleton. Plays a role in axon guidance, invasive growth and cell migration. Class 3 semaphorins bind to a complex composed of a neuropilin and a plexin. The plexin modulates the affinity of the complex for specific semaphorins, and its cytoplasmic domain is required for the activation of down-stream signaling events in the cytoplasm. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Plexin-A1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1245
Konzentration 0.7 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen PLXNA1
Gen-Zugriffsnummer P70206, Q9UIW2
Gen-Alias 2600013D04Rik; Kiaa4053; mKIAA4053; NOV; NOVP; Plex 1; PlexA1; plexin 1; plexin A1; plexin-1; plexin-A1; PLXN1; Plxna1; RGD1560871; semaphorin receptor NOV
Gensymbole PLXNA1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Plexin A1 (aa 100-180).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18844, 362398, 5361
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG