Beschreibung
- Suitable for all machines with a width and depth of 60 cm
- UG 30-90/60-85/1 to raise the machine incl. side unit, 60 cm deep, 90 cm wide
- For use in Aqua Purificator PG 8595 and DOS cabinet PG 8596
- To accommodate accessories, e.g. canisters and dispensing modules
- Can be screwed onto the machine
- With holder for conductivity or flowmeter
- With anchor point for LED for status display
- With door and sump for loading accessories
- Suitable for all machines, width 90, depth 70 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Plinth/Base |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Washer-Disinfectors |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 25 5/16 in. |
| Tiefe (metrisch) | 64.15 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 64.15 x 89.70 x 30.00 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11 13/16 in. |
| Höhe (metrisch) | 30.00 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 25 5/16 in. |
| Länge (metrisch) | 64.15 cm |
| Mehr anzeigen |