Learn More
Miele Professional™ Plinth UG 70-60/80/1
Artikelnummer. 30533221 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
59.70 x 50.47 x 70.00 cm
Packungsgröße:
1 Bogen
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
30533221 59.70 x 50.47 x 70.00 cm 1 Bogen
1 options
Artikelnummer. 30533221
Marke: Miele Professional™ 12650230
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Suitable for all machines with a various width and depth
  • Suitable for all machines with a width and depth of 60 cm
  • UG 30-90/60-85/1 to raise the machine incl. side unit, 60 cm deep, 90 cm wide
  • For use in Aqua Purificator PG 8595 and DOS cabinet PG 8596
  • To accommodate accessories, e.g. canisters and dispensing modules
  • Can be screwed onto the machine
  • With holder for conductivity or flowmeter
  • With anchor point for LED for status display
  • With door and sump for loading accessories
  • Suitable for all machines, width 90, depth 70 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Stainless Steel
Produkttyp Plinth/Base
Zur Verwendung mit (Geräte) Washer-Disinfectors
Tiefe (angloamerikanisch) 23 9/16 in.
Tiefe (metrisch) 59.70 cm
Abmessungen (L x B x H) 59.70 x 50.47 x 70.00 cm
Höhe (angloamerikanisch) 27 9/16 in.
Höhe (metrisch) 70.00 cm
Länge (angloamerikanisch) 23 9/16 in.
Länge (metrisch) 59.70 cm
Breite (angloamerikanisch) 19 15/16 in.
Breite (metrisch) 50.47 cm
Menge 1 Ea.