missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PLSCR2 Antibody (C5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-40581
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PLSCR2 Monoclonal antibody specifically detects PLSCR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| PLSCR2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 0.5-2 μg/mL, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20ug/mL, Immunoprecipitation | |
| phospholipid scramblase 2 | |
| Immunized with recombinant Human PLSCR2 (Uniprot#: Q9NRY7; Met1-Pro72) | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| C5 | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 57047 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur