Learn More
SI Analytics™ Stecker-Kabel-Kombination
Artikelnummer. 10604671 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
10 m
1 m
2 m
5 m
Typ:
Gehäuse K2X
Gehäuse K5A
K 1 A
K 10 A
L 1 A
L 1 BNC
L 1 N
L 1 R
L 2 A
Stecker-Kabel-Kombination
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Länge (metrisch) Kabel Typ unitSize
10604671 1 m L 1 BNC 1 Stück
10535553 5 m K 10 A 1 Stück
10326932 1 m L 1 N -
10406812 1 m K 1 A 1 Stück
10305111 1 m L 1 R 1 Stück
10684661 1 m L 1 A 1 Stück
10466165 2 m L 2 A 1 Stück
10652832 5 m Stecker-Kabel-Kombination 1 Stück
10152071 2 m Gehäuse K2X 1 Stück
10559371 10 m Gehäuse K5A 1 Stück
10 options
Product Code. 10604671
Brand: SI Analytics™ 285122497
Only null left
Add to basket
Add to basket
Robuste, zuverlässige, gebrauchsfertige Stecker-Kabel-Kombination mit Koaxial-Elektrodenbuchse für pH- und Redox-Elektroden mit Steckkopf.
  • Stecker-Kabel-Kombination, Typ: L 1 BNC 1 m Koaxialkabel, BNC-Gerätestecker
  • Koaxiale Elektrodenfassung für pH- und Redox-Elektroden Plug-in-Kopf 
  • Optional mit DIN-Stecker (deutsch), BNC-Stecker oder Metrohm-Stecker (international), Kabellänge 1 m
  • Weitere Kabelkombinationen auf Anfrage
  • Typ: L1 BNC
  • Verbindung: Plug-in-Verbindungsstück - BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Anschlusstypen Koaxialer Elektrodenstecker
Typ L 1 BNC
Enthält 1 m Koaxialkabel, BNC-Geräteanschluss
Länge (metrisch) Kabel 1 m