Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF160plus, gerade
Artikelnummer. 17538145 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sterilisator SF160plus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17538145 Sterilisator SF160plus 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17538145
Marke: Memmert™ SF160plusB29719
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 60,3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterilisator SF160plus