Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SF260plus, gerade
Artikelnummer. 17588185 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sterilisator SF260plus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17588185
Marke: Memmert™ SF260plusB29719
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 60,3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterilisator SF260plus