missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Steckrohrverlängerung für SN75plus, gerade

Artikelnummer. 17518775 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sterilisator SN75plus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17518775 Sterilisator SN75plus 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17518775

Marke: Memmert™ SN75plusB29719

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.

  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 60,3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterilisator SN75plus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.