Learn More
Mettler Toledo™ Plug-and-Play-Kombinationselektroden für die metallische Titration
Artikelnummer. p-4400096 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Redox-/Fällungstitration
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
15159425 Redox-/Fällungstitration
1 options
Artikelnummer. 15159425
Marke: Mettler Toledo™ 51109530
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Plug-and-Play-Sensor mit integriertem Sensorchip für sichere Handhabung. Die Mettler Toledo kombinierten Plug-and-Play-Titrationselektroden aus Metall enthalten eine Keramikfritte für Redox-/Fällungstitrationen bei Änderung des pH-Werts.
  • Mit Sensorelement aus reinem Metall
  • ARGENTHAL Referenzsystem vorhanden
  • Nachfüllbarer Referenzelektrolyt (3mol/l KCl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen S12, S7
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.47 Zoll
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Typ Elektrode
Internes Bezugssystem ARGENTHAL™
Diaphragma Keramikfritte
Länge (angloamerikanisch) 5,8 in.
Länge (metrisch) 149.5 mm
Referenzelektrolyt 3 mol/l KCl
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 °F bis 176 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Redox-/Fällungstitration