Learn More
Labcon Plug Style Caps for 12 x 75 mm Culture Tubes
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Gerillte Verschlusskappe in Stopfenform
- Verschlusskappe in Stopfenform für Kulturröhrchen
- Geeignet für Kulturröhrchen 12 x 75 mm
- Die Kappen sind mit Rillen versehen, um sicher an der Wand des Röhrchens zu greifen.
- Endotoxinfrei (nicht pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Verschlussgröße | 13 mm |
| Vorsterilisiert | Nein |
| Produkttyp | Röhrchenstopfen |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Violett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation; für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen |
| Reinigungsnachweise | ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch) |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Mehr anzeigen |