Learn More
Fisherbrand™ Stecker ohne Kabelelektrode
Artikelnummer. 11756199 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
5 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kabel Packungsgröße
11756199 5 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11756199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.45 €
    17.41 € / 1 Stück
    Sparen 10.04 €
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses langlebige Koaxialkabel für S7- oder S8-Kopfelektroden ist ideal für den Anschluss von Schraubklemmen von pH-Reglern.
  • Stecker zum Anschluss an Schraubklemmen von pH-Reglern
  • Für kombinierte Elektroden
  • Stecker ohne Kabelelektrode
  • S7-Kabel ausstecken 5M
Spezifikation
Anschlusstypen S7
Beschreibung Stecker ohne Kabelelektrode
Typ Stecker
Länge (metrisch) Kabel 5 m