Learn More
Macherey-Nagel™ Testpapier Plumbtesmo, 40x25mm (Dose a 40 Blättchen)
Artikelnummer. 10239981 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Farbanzeige:
Weiß/gelb bis rosa
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. Farbanzeige unitSize
10239981 Weiß/gelb bis rosa 40 Stück
1 options
Artikelnummer. 10239981
Marke: Macherey-Nagel™ 90602
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Farbanzeige Weiß/gelb bis rosa
Format Blatt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Nachweis von Blei, Bleiionen
Menge 40/Packung
Prüfzeit 2 min
Typ Qualitätstestpapier