Learn More
Socorex™ Kolben
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 bis 200 μl
Farbe:
Rot
Stahl
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Edelstahl.
- ETFE-Spitze für chemische Beständigkeit.
- Passender Farbcode für Kappe und Spitze.
Bestellinformation
dimColor
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 200 μl |
| Farbe | Rot |
| Menge | 5/Packung |
| Produkttyp | Mikropipettenkolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Acura Capillar 846 MicroPipette |
| Material | ETFE, Edelstahl |