Learn More
Socorex™ Pümpel für Acura™ Kapillarmikropipetten
Artikelnummer. 10618271
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 5 μl
100 bis 200 μl
Farbe:
Rot
Stahl
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Packungsgröße
10618271 1 bis 5 μl Stahl 5 Stück
10499820 100 bis 200 μl Rot 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10618271 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 342.005
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pipettenkolben aus Edelstahl mit ETFE-Spitzen. Socorex™ Kolben für Acura™ Kapillar-Mikropipetten sind mit passenden Farbcodes für Kappe und Spitze ausgestattet.
  • Konstruktion aus Edelstahl.
  • ETFE-Spitze für chemische Beständigkeit.
  • Passender Farbcode für Kappe und Spitze.
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 5 μl
Farbe Stahl
Menge 5/Packung
Produkttyp Ersatzkolben mit Glaskapillaren
Zur Verwendung mit (Geräte) Acura Kapillare 846 Mikropipette
Material Edelstahl, ETFE