Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit Kolben-in-Nadel für andere Instrumente
Durch Verwendung der Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit Kolben-in-Nadel für andere Instrumente erlangen Sie präzise und reproduzierbare Ergebnisse in vielen unterschiedlichen Volumina.
Marke:  Thermo Scientific™ 365A0331
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10219364
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Durch Verwendung der Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit Kolben-in-Nadel für andere Instrumente erlangen Sie präzise und reproduzierbare Ergebnisse in vielen unterschiedlichen Volumina.
  • Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
  • Weißer Skalenhintergrund zum besseren Ablesen
  • Lösungsmittelbeständige Markierungen
Spezifikation
Spezifikation
Volumen 0,5 ul; 23 Gauge; Länge 50 mm
GC Autosampler Syringe, Plunger-in-Needle
50 mm
23 G
0.5 μL
Gas Chromatography Systems