Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Kolben
Click to view available options
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit gasdichten SGE-Spritzen.
- Verwenden Sie die Teilenummer der SGE Spritze, um einen Ersatzkolben zu finden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kolben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | P10R-S-GT Code-Spritze |