Learn More
Buerkle™ Einsteck-Siphon
Artikelnummer. 10520372 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
75 mL
175 mL
275 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10520372 275 mL 1 Stück
10780763 75 mL 1 Stück
10530372 175 mL 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10520372
Marke: Buerkle™ 53870100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anstelle einer komplizierten Reinigung lässt sich der Probenehmer einfach entsorgen. Die Buerkle™ Einwegstechheber sind aus nicht haftendem transparentem Polyethylen gefertigt, um die Probenretention auf ein Minimum zu beschränken.
Nach der Probenahme stark klebriger Flüssigkeiten ist eine Entsorgung des Probenehmers möglicherweise kostengünstiger als ein komplizierter Reinigungsvorgang.
  • Konstruktion aus transparentem Polyethylen widersteht Anhaftung des Probenmaterials und minimiert dadurch Probenrückhaltung am Einsteck-Siphon.
  • Inhalt deutlich sichtbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Stechheber
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 275 mL
Einwegprodukt Ja
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Länge (metrisch) 1000 mm