Learn More
Gibco™ Genbeabeitungs-Demokit für pluripotente Stammzellen (PSC)
Artikelnummer. 17184729 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17184729 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17184729 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A43203
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Genbeabeitungsdemokit für pluripotente Stammzellen (PSC) beinhaltet die entscheidenden Reagenzien für die erfolgreiche Generierung und Erkennung von Knockouts und Punktmutationen in Ihrer Zelllinie.
  • Verringerung von Aufwand und Zykluszeiten
  • Erzeugung von Pools mit hoher Bearbeitungseffizienz (bis zu 80 % KO und 40 % HDR)
  • Quantifizieren der Bearbeitungseffizienz
  • Einfache Isolierung klonaler Linien
Enthält:
  • StemFlex Medium (500 ml), bestehend aus:
    • StemFlex Basalmedium (450 ml)
    • StemFlex Supplement (50 ml)
  • rhLaminin-521 (0,1 mg)
  • RevitaCell Supplement (5 ml)
  • TrueCut Cas9 Protein v2 (10 µg)
  • TrueGuide sgRNA-Positivkontrolle, HPRT1
  • GeneArt Genomspaltungs-Nachweiskit
  • Manuell/Protokoll (elektronisch)
  • Neon-Demo auf Anfrage
Effiziente Genombearbeitung
Eigenschaften von TrueCut Cas9 Protein v2 umfassen:
  • Hohe DNA-Spaltung und homologiebedingte Reparatur
  • Komplex mit gRNAs in RNPs
  • Erhalt von RNPs mit Neon System oder Lipofectamine Stem Reagenz
Hervorragendes Einzelzell-Überleben
  • Das StemFlex/Laminin-521 System mit RevitaCell Supplement verbessert das Einzelzell-Überleben nach der Elektroporation und die Einzelzell-Sortierung. Das verbesserte Zellüberleben nach der Elektroporation verringert die Zeitvorgaben und die Möglichkeit, hiPSCs nach Einzelzellen zu sortieren, reduziert den Aufwand und die Zeitvorgaben für die klonale Isolierung drastisch.
Schnelle Detektion
  • Das GeneArt Genomspaltungs-Nachweiskit ist eine schnelle, PCR-basierte Methode zur Messung, wie gut Ihr Genombearbeitungswerkzeug Insertion- und Deletionsmutationen (Indel) bildet. Amplifizieren Sie mit direkter PCR Ihren Pool von bearbeiteten Zellen mit Primern, die speziell auf Ihre Zielregion zugeschnitten sind, führen Sie den Spaltungsassay durch und bestimmen Sie die Effizienz – und das alles an einem Nachmittag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Embryonale Stammzellen (ESCs), induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) 
Produkttyp Pluripotent Stem Cell (PSC) Gene Editing Demo Kit
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung • StemFlex Medium (500 ml), bestehend aus:
   --StemFlex Basalmedium (450 ml, 2 bis 8 °C)
   -- StemFlex Supplement (50 ml, -5 bis -30 °C)
• rhLaminin-521 (0,1 mg, -5 bis -30 °C)
• RevitaCell Supplement (5 ml, -5 bis -30 °C)
• TrueCut Cas9 Protein v2 (10 µg, -5 bis -30 °C)
• TrueGuide Positivkontroll-Leitfaden sgRNA, HPRT1 (3 nmol; Lagern Sie getrocknete RNA bei Raumtemperatur, lagern Sie resuspendierte RNA bei -5 bis -30 °C, resuspendieren Sie diese in Nuklease-freiem Wasser oder TE)
• Nachweiskit für genomische DNA-Spaltung (1 Kit, -5 bis -30 °C)