Learn More
Katrin Plus Küchenpapierrolle
Artikelnummer. 16295210
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
24 x 26 cm
Packungsgröße:
32 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
16295210 24 x 26 cm 32 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16295210 Lieferant Katrin Lieferanten-Nr. 23100
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Saugfähig, hygienisch und reißfest.
  • Ein hochwertiges Haushaltspapier mit sehr hoher Saugfähigkeit.
  • 3-lagig, weiß
  • Besonders weich und hochfunktional
  • Geeignet für Umgebungen mit geringer bis mittlerer Nutzung
  • Zugelassen für den kurzfristigen Kontakt mit Lebensmitteln
  • Zertifiziert unter dem Nordic Swan Eco-Label
  • Zertifiziert nach dem EU Flower Eco-Label
Spezifikation
Produkttyp Küchenhandtuch
Länge (metrisch) 26 cm
Breite (metrisch) 24 cm
Material Papier
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 24 x 26 cm
Verpackungsmenge 8 x 4 Rollen
Lage 3-ply
Sterilität Unsteril
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Nordic Swan Eco-Label, EU Flower Eco-Label