Learn More
PLX51107, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16474448 10 mg 10 Milligramm
16417177 5 mg 5 Milligramm
16410767 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474448 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111422
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PLX51107 is a potent and selective BET inhibitor, with Kds of 1.6, 2.1, 1.7, and 5 nM for BD1 and 5.9, 6.2, 6.1, and 120 nM for BD2 of BRD2, BRD3, BRD4, and BRDT, respectively; PLX51107 also interacts with the bromodomains of CBP and EP300 (Kd, in the 100 nM range).
PLX51107 is a potent and selective BET inhibitor, with Kds of 1.6, 2.1, 1.7, and 5 nM for BD1 and 5.9, 6.2, 6.1, and 120 nM for BD2 of BRD2, BRD3, BRD4, and BRDT, respectively
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PLX51107
CAS 1627929-55-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H22N4O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 75 mg/mL (171.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](C1=NC=CC=C1)N2C=C(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)C4=NC=C(C5=C(C)ON=C5C)C=C42
Molekulargewicht (g/mol) 438.48
Formelmasse 438.48
Reinheit (%) 99.65%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death