missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PLXNA4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30535541
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30535541 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30535541

Marke: Invitrogen™ PA5149079

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

PLXNA4 is a protein coding gene. Coreceptor for SEMA3A. Necessary for signaling by class 3 semaphorins and subsequent remodeling of the cytoskeleton. Plays a role in axon guidance in the developing nervous system. Class 3 semaphorins bind to a complex composed of a neuropilin and a plexin. The plexin modulates the affinity of the complex for specific semaphorins, and its cytoplasmic domain is required for the activation of down-stream signaling events in the cytoplasm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PLXNA4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen Plxna4
Gen-Zugriffsnummer Q9HCM2
Gen-Alias 9330117B14; FAYV2820; Kiaa1550; mKIAA1550; OTTHUMP00000207245; PLEXA4; plexin A4; plexin A4, A; plexin-A4; Plxa4; Plxna4; Plxna4a; PLXNA4B; PRO34003; UNQ2820/PRO34003
Gensymbole Plxna4
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Plexin A4, Thr24-Pro1237.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 91584
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.