Learn More
GVS PM 2.5 PTFE-Membran
Product Code. 32178638
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
46 mm
Unit Size:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Durchmesser (metrisch) Unit Size
32178638 46 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 32178638 Supplier GVS Supplier No. 759310
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
GVS Die PM 2,5 PTFE-Membran ist eine hochreine, dünne Membran zur Überwachung der PM 2,5 Umgebungsluft.
  • Jede Membran ist sequentiell mit einem chemisch resistenten Polypropylen-Stützring nummeriert
  • Die niedrige Tarenmasse ermöglicht präzise gravimetrische Bestimmungen
  • Für die Herstellung der Membranen werden keine Klebstoffe oder Klebstoffe verwendet, und ihr stabiles Design verhindert das Einkrümmen, sodass die Membran flach bleibt und so die Nutzung durch Roboter möglich ist
Specifications
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Format Scheibe
Material PTFE
Particle Retention 2 μm
Porengröße 2 μm
Typ Membranfilter
Durchmesser (metrisch) 46 mm