Learn More
Invitrogen™ PMEL Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ MA558383
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30282734
  • 477.00 € / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Novartis patent anti-PMEL17.
The Premelanosome protein (PMEL) gene, also known as PMEL17, plays a critical role in the formation of pigment cells. It is located on chromosome 12 and codes for a protein critical for melanosome biogenesis, the organelles responsible for melanin production. PMEL forms amyloid fibrils, which serve as a scaffold for melanin deposition, thus influencing pigmentation. The structure includes several domains, particularly a repeat (RPT) domain that governs the formation of fibrillar sheets. Mutations in PMEL can lead to pigmentation disorders and have been associated with conditions such as pigmentary glaucoma. Additionally, its expression and functionality are crucial in various species and can influence pigmentation patterns. The gene's evolutionary history highlights unique functional domains that contribute to its role in pigment cell biology.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PMEL Biosimilar
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
Human
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis