Learn More
ratiolab™ PMMA-Kupplungen
Artikelnummer. 12643165
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,6 ml
4 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12643165 1,6 ml 1000 Stück
10098902 4 ml 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12643165 Lieferant ratiolab™ Lieferanten-Nr. 2810100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Diese Küvetten weisen deutlich verbesserte photometrische Eigenschaften auf, zeichnen sich durch eine optimierte Form aus, während die geringe Wandstärke für eine erhöhte Wärmeübertragung sorgt und somit zu konstanteren Probentemperaturen führt.
  • Sehr geringe Variation der Extinktionswerte
  • Hoher optischer Transmissionsbereich
  • Hohlraumsortierte Produktion und Messungen auch im UV-Bereich
  • Zwei identische Küvetten in einer Styroporbox mit wiederverschließbarem Deckel
Spezifikation
Typ Küvette
Kapazität (metrisch) 1,6 ml
Material PMMA
Länge (metrisch) 12.5 mm
Menge 100 Küvetten
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 300 bis 900 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12.5 mm