Learn More
Bohlender™ PMMA SICCO Auto Star Exsikkator
Artikelnummer. 10013561
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
330 x 260 x 480 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) innen Packungsgröße
10013561 330 x 260 x 480 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10013561 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. V 187707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3119.92 €
    1744.78 € / 1 Stück
    Sparen 1375.14 €
    44% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Exsikkator eignet sich für eine Reihe von Trockenanwendungen. Bohlender™ PMMA SICCO Auto Star Exsikkatoren verfügen über einen Aluminiumrahmen mit Platten aus Acrylglas, einer Rückwand aus Aluminium, einschließlich vier Einlegeböden aus Acrylglas, einem Hygrometer und einer montierten Trockeneinheit.
  • Verwendbar mit bis zu 26 Einlegeböden
  • Stapelbar
  • Verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylplatten
  • Tür mit Magnetverschluss und runder Gummidichtung
  • Rutschfeste Gummifüße
  • Leicht ablesbares elektronisches Hydrometer
  • Variabel höhenverstellbare Einlegeböden aus Acrylglas
  • Automatische Trocknung (manuelle Regeneration des Trockenmittels ist nicht erforderlich)
  • Konstant niedrige Luftfeuchtigkeit im Innenraum zwischen 20 % und 30 %
  • Teleskop-Einlegeböden
Spezifikation
Farbe Klar
Material PMMA
Produkttyp SICCO Auto Star Exsikkator
Menge Je 1
Einschubtyp Teleskopisch
Volumen (metrisch) 51 L
Abmessungen (T x B x H) innen 330 x 260 x 480 mm
Breite (metrisch) 310 mm
Innenbreite (metrisch) 260 mm
Höhe (metrisch) 480 mm
Tiefe (metrisch) 375 mm
Innentiefe (metrisch) 330 mm