Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben Klasse A
Artikelnummer. 17470144 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17470144 250 ml 2 Stück
10465243 250 ml 1 Stück
10017602 500 ml 1 Stück
17480144 500 ml 2 Stück
10766833 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17470144 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 36178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.79 €
    48.80 € / 2 Stück
    Sparen 6.99 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PMP-Kolben mit Polypropylen-Stopfen
  • Fehlergrenzen nach Klasse A, DIN EN ISO 1042
  • Mit einem Chargenzertifikat.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 ºC (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 250 ml
    Material PMP
    Enthält PP-Stopfen
    Schliffverbindung Schliffmanschette: NS 19/26
    Toleranz 0.15 ml
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Klasse A