Learn More
Kartell™ PMP-Becher, Klasse B, niedere Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1000 ml
2000 mL
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
16 Stück
4 Stück
Beschreibung
- Kristallklares PMP sorgt im Labor für Sicherheit und Wirtschaftlichkeit mit reduzierter Bruchgefahr
- Widersteht kurzzeitig 170 °C und dauerhaft 150 °C
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Autoklavierbar
- Klasse B, niedrige Ausführung
- Entspricht ISO 7056 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 1.
- Suitable for foodstuff
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Kristallklar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 110 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Höhe (metrisch) | 146 mm |
| Schritten | 20 mL |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 170 °C |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |