Learn More
VITLAB™ PMP-Griffin-Becher
Artikelnummer. 12723409
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
150 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12723409
Marke: VITLAB™ 61803
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Polymethylpenten-Bechern können Sie Ihre Arbeit beim Umgang mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten einfacher und sicherer erledigen. VITLAB™ PMP Griffin Messbecher verfügen über eine leicht ablesbare, geprägte rote Skala.
  • Kristallklare transparente Messbecher mit Graduierung
  • Für das Autoklavieren werden Modelle mit erhabenen Graduierungen empfohlen
  • Schutz der Markierungen durch Reinigung bei maximal 60 °C
Spezifikation
Farbe Kristallklar
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Volumenmessung
Höhe (metrisch) 117.5 mm
Typ Griffin-Messbecher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Rot gedruckte Skala
Modell Griffin