Learn More
Kartell™ Färbekasten, aus PMP, für 20 Objektträger 26x76mm, mit Deckel (VE=4Stck.)
Product Code. 10409412
Change view
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
20
Unit Size:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Anzahl Objektträger Unit Size
10409412 20 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10409412 Supplier Kartell™ Supplier No. 0035100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00 €
    52.09 € / 4 Stück
    Sparen 1.91 €
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
Der Kartell™ PMP Shifferdecker Färbebehälter wurde entwickelt, um mit seinen 10 Rillen bis zu zwanzig 76 x 26 mm-Objektträger hintereinander aufzunehmen.
Kartell™ PMP Shifferdecker Staining Jar is designed to hold up to twenty back to back 76 x 26mm slides with its 10 grooves.
  • Für 76 x 26 mm-Objektträger
  • Zehn Rillen
  • Lieferung mit PMP-Abdeckung
  • Kapazität für 20 Objektträger hintereinander
  • Xylol kann nach 2 Tagen bei Raumtemperatur Ätzen verursachen.
Specifications
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial PMP
Bodenform Flach
Farbe Durchsichtig
Material PMP
Typ Färbebehälter
Menge 4/Pckg.
Anzahl Objektträger 20
Abmessungen (L x B) 76 x 65 mm
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 65 mm
Höhe (metrisch) 45 mm