Learn More
PMP22 Antibody (OTI5D1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen PMP22
Klon OTI5D1
Verdünnung Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:2000
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306681
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44912-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306533
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44912-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PMP22 Monoclonal antibody specifically detects PMP22 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
PMP22
Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
CMT1A, CMT1E, GAS3, GAS-3DSS, growth arrest-specific 3, Growth arrest-specific protein 3, HMSNIA, HNPP, MGC20769, peripheral myelin protein 22, PMP-22, Sp110
Full length human recombinant protein of human PMP22 (NP_000295) produced in HEK293T cell.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI5D1
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cellular Markers, Glia Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
5376
IgG1
>95%
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato