missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PMP70 Antibody (CL2524) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-36770C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PMP70 Monoclonal antibody specifically detects PMP70 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| PMP70 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 70 kDa peroxisomal membrane protein, ABC43, ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 3, peroxisomal membrane protein 1 (70kD, Zellweger syndrome), Peroxisomal membrane protein-1 (70kD), PMP70ATP-binding cassette sub-family D member 3, PXMP1dJ824O18.1 (ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 3 (PMP70, PXMP1)), ZWS2 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P28288, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| ABC Transporters, Cellular Markers, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Peroxisome Markers, Signal Transduction | |
| 5825 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL2524 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur