Learn More
Tocris Bioscience™ PMPA (NAALADase inhibitor)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18014922
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18014922
Marke: Tocris Bioscience™ 1380/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
GCP II inhibitor
Highly potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase 2 (GCP II/N-acetylated α-linked dipeptidase/NAALADase) with a Ki value of 275 pM. Neuroprotective; protects against glutamate-mediated motor neuron degeneration and reduces volume of injury following middle cerebral artery occlusion (MCAO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 173039-10-6
Summenformel C6H11O7P
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PMPA (NAALADase inhibitor)
Menge 10 mg
Formelmasse 226.12
Reinheit >98%
Molekulargewicht 226.121