missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
PMS1 Polyclonal antibody specifically detects PMS1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PMS1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | DKFZp781M0253, FLJ98259, HNPCC3, hPMS1, human homolog of yeast mutL, mismatch repair gene PMSL1, PMS1 postmeiotic segregation increased 1 (S. cerevisiae), PMS1 protein homolog 1, PMSL1DNA mismatch repair protein PMS1, postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 1, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10B, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10E |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 405-619 of human PMS1 (NP_000525.1). DCLNHQISIGDFGYGHCSSEISNIDKNTKNAFQDISMSNVSWENSQTEYSKTCFISSVKHTQSENGNKDHIDESGENEEEAGLENSSEISADEWSRGNILKNSVGENIEPVKILVPEKSLPCKVSNNNYPIPEQMNLNEDSCNKKSNVIDNKSGKVTAYDLLSNRVIKKPMSASALFVQDHRPQFLIENPKTSLEDATLQIEELWKTLSEEEKLK |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?