Learn More
PMS1 Antibody (PCRP-PMS1-2E11), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18394154 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18394154 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18394154
Marke: Novus Biologicals NBP314142APC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
PMS1 Monoclonal antibody specifically detects PMS1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PMS1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-PMS1-2E11
Konjugat APC
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DKFZp781M0253, FLJ98259, HNPCC3, hPMS1, human homolog of yeast mutL, mismatch repair gene PMSL1, PMS1 postmeiotic segregation increased 1 (S. cerevisiae), PMS1 protein homolog 1, PMSL1DNA mismatch repair protein PMS1, postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 1, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10B, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10E
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human PMS1 protein (Uniprot: P54277)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA Repair, Mismatch Repair, Ovarian Carcinoma Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5378
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1