Learn More
Fisherbrand™ Pneumatische Airgo Bördelzange
Artikelnummer. 15592290 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
15592290 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15592290
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einhändiges, sicheres, reproduzierbares Verpressen/Entfernen von 8-, 11-, 13- und 20-mm-Fläschchen auf Knopfdruck.
  • 11 mm AIRGO Niederdruck-Bördelzange
  • Pneumatik
  • Stahl
  • Bördelzange
  • Verringert die Belastung der Hand im Vergleich zum manuellen Bördelwerkzeug
  • Schnelles und einfaches Entfernen von Aluminiumdichtungen auf Knopfdruck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pneumatische Bördelzange
Innendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Stahl
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Produkttyp Hochdruck