missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PNMT Antibody (CL11434) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21193APC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PNMT Monoclonal antibody specifically detects PNMT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| PNMT | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| EC 2.1.1, EC 2.1.1.28, Noradrenaline N-methyltransferase, PENTMGC34570, phenylethanolamine N-methylase, phenylethanolamine N-methyltransferase, PNMTase | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P11086, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 5409 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL11434 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur