Learn More
PNPP, Dinatriumhexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30416547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416547 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416547 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6534431G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PNPP','Disodium Hexahydrate
CAS 333338-18-4
Summenformel C6H4NNa2O6P • 6( H2O)
Menge 1 g
Synonym 4-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Disodium 4-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Mono(4-nitrophenyl) Phosphate, Disodium p-Nitrophenyl Phosphate, p-NPP Disodium Salt, p-Nitrophenyl Disodium Phosphate, p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, p-Nitrophenylphosphate Disodium Salt, Mono(p-nitrophenyl) Ester Phosphoric Acid Disodium Salt, p-Nitro-phenol Phosphate Disodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
SMILES O=N(C1=CC=C(C=C1)OP(O[Na])(O[Na])=O)=O.O.O.O.O.O.O
IUPAC-Name Natrium-4-Nitrophenylphosphat-Hexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 371.11
Formelmasse 371.02