Learn More
ATAGO™ Taschen-Brix-Säuremessgerät-Masterset
Artikelnummer. 15963557
Ansicht ändern
Click to view available options
Tragbares Refraktometer; Brix-Bereich: 0,0 % bis 90,0 %
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15963557 Tragbares Refraktometer; Brix-Bereich: 0,0 % bis 90,0 %
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15963557 Lieferant ATAGO™ Lieferanten-Nr. 7100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 €
    524.14 € / 1 Stück
    Sparen 67.86 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesem Brix-Säuremessgerät im Taschenformat können Sie Proben von verschiedenen Früchten und Zitrusfrüchten, darunter Trauben, Tomaten, Erdbeeren und Wein, messen.
  • Dieses Master-Kit ist speziell für die Messung von Zitrusfrüchten (niedriger Säuregehalt) geeignet.& Trauben mit hohem Säuregehalt& Wein, Tomaten, Erdbeeren und alles, was Sie für einfache, präzise und genaue Messungen benötigen.
  • Das Master-Kit enthält eine Waage, 1 Becherglas und 1 Messlöffel.
  • Schutzart IP65 – staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Unter fließendem Wasser sauber spülen.
Spezifikation
Typ Tragbares Refraktometer
Scale Range 0,0 % bis 90,0 %
Modell PAL-BX ACID F5 Master Kit
Genauigkeit ±0,2 % (Brix), ±0,10 % (Säure)
Skalentyp Brix, Säure
Messzeit 3 Sekunden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zitrusfrüchte messen
IP-Schutzart IP65
Gewicht (metrisch) 100 g
Abmessungen (L x B x H) 55 x 31 x 109 mm
Temperaturbereich (metrisch) 10,0 °C bis 40,0 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Kennwerte der Stromversorgung 2 Alkalibatterien der Größe „AAA“