Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer mit Kammer
Artikelnummer. 15879231 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
600 mm
900 mm
1.500 mm
2000 mm
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
20 mL
90 ml
Durchmesser (metrisch):
25 mm
40 mm
Griffmaterial:
Innenstange aus Edelstahl
Innere Stange aus PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Griffmaterial Packungsgröße
15879231 300 mm 10 ml 25 mm Innenstange aus Edelstahl 1 Stück
15809241 2000 mm 90 ml 40 mm Innenstange aus Edelstahl 1 Stück
15819241 900 mm 90 ml 40 mm Innenstange aus Edelstahl 1 Stück
15839231 1.500 mm 20 mL 25 mm Innere Stange aus PTFE 1 Stück
15849231 600 mm 15 ml 25 mm Innere Stange aus PTFE 1 Stück
15859231 900 mm 20 mL 25 mm Innere Stange aus PTFE 1 Stück
15869231 1.500 mm 20 mL 25 mm Innenstange aus Edelstahl 1 Stück
15889231 600 mm 15 ml 25 mm Innenstange aus Edelstahl 1 Stück
15899231 1.500 mm 90 ml 40 mm Innenstange aus Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15879231 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 1220B300
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneller und anwenderfreundlicher Probenehmer mit GMP-Design, zur schnellen Entfernung und Reinigung. Sampling Systems™ Kammer-Probenehmer eignen sich für die Entnahme von diskreten, zonalen Proben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
  • Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 316L mit einem Innenkern aus PTFE oder Edelstahl 316L
  • Für die Entnahme von mehrstufigen, diskreten Proben
  • Geeignet für frei fließende Pulver
  • Bajonettgriff für einfache Bedienung
  • Mit der Verschlusshülse kann jeweils eine Tasche geleert werden
  • Probenehmer werden standardmäßig mit spitzen Enden geliefert
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material Edelstahl (316L)
Enthält 3 Taschen
Griffmaterial Innenstange aus Edelstahl
Kapazität (metrisch) 10 ml
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 300 mm