Learn More
Thermo Scientific™ PocketTip™ D.A.R.T.s™ (Disposable Automation Research Tips)
Artikelnummer. 11902281
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 nl
250 nl
50 nl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
20 x 384 Spitzen
20 x 96 Spitzen
Packungsgröße:
3840 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11902281
Marke: Thermo Scientific™ 5756250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verringert die Menge an Reagenzien und Laborartikeln und senkt Probenkosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Datenqualität durch das Entfallen von Zwischenschritten bei der Pipettierung und das sorgfältige Mischen direkt in der Pipettenspitze.
Verringert die Menge an Reagenzien und Laborartikeln und senkt Probenkosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Datenqualität durch das Entfallen von Zwischenschritten bei der Pipettierung und das sorgfältige Mischen direkt in der Pipettenspitze. Thermo Scientific™ PocketTip™ D.A.R.T.s™ erreichen einen hervorragenden Flüssigkeitstransfer für kleinere Volumina durch eine Kombination aus internen Kapillartaschen und der einzigartigen Oberflächenabdichtung der Spitze.
Eigenschaften:
  • Bei automatisierten Thermo Scientific™ Matrix™ Systemen zum Liquid-Handling wird das Dispensieren niedriger Volumina für Screening-Verfahren möglich.
  • Es sind nur geringfügige Anpassungen an Thermo Scientific™ PlateMate™ und Thermo Scientific™ Hydra™ DT Geräte erforderlich.
  • Eliminieren Sie wässrige Verdünnungsschritte, die Ausfällungen durch den Transfer von Nanolitervolumina direkt auf die Assay-Platte verursachen können.
  • Kontrollieren Sie kontinuierliche geringe Fehlertoleranz und Genauigkeit beim Aufbringen.
Validierung und Kompatibilität
  • Reinheit und Geradlinigkeit werden zur Gewährleistung der höchsten Qualität an der Gerätetechnik kontrolliert.
  • Durch die Gerätekompatibilität zum Matrix Hydra DT System können mit einfacher Hydra DT Programmierung Echtzeit-Dosierungskurven und Assay-Entwicklungen programmiert werden.
  • Höhere Durchsätze werden mit den Systemen Matrix PlateMate 2 x 3, Catalyst Express und Matrix PlateMate Plus erzielt.
  • Vertriebsexperten helfen Ihnen gern bei der Programmierung, Konfigurationsänderung und Validierung aller Matrix Liquid-Handling-Systeme.
Bestellinformationen:
  • Erhältlich mit 96 und 384 Kanälen und 50 Taschen in den Größen 100 und 250 nl
  • Sterile Ausführungen für empfindliche Liquid-Handling-Verfahren erhältlich
Garantie: Empfohlene Haltbarkeit fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 250 nl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Format Racks
Spitzenform Automation
Verpackung 20 x 384 Spitzen
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus
Produktlinie PocketTip
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.