Learn More
Thermo Scientific™ PocketTips™ Pipettenspitzen
Artikelnummer. 11682020
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 nl
250 nl
500 nl
50 nl
Zur Verwendung mit (Geräte):
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP384
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP96
Hamilton MICROLAB STAR
Molecular Devices FLIPR 384-well Head
Packard 384-well, PerkinElmer
Packard 96-well, PerkinElmer
Packungsgröße:
19200 Stück
4800 Stück
Artikelnummer. 11682020
Marke: Thermo Scientific™ PE96P235100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
PocketTips™ Pipettenspitzen gewährleisten weniger zeitraubende Arbeitsschritte, einen geringeren Verbrauch von Laborartikeln und schnellere Assays.
Mit den anwenderfreundlichen PocketTips™ Pipettenspitzen, die auf mehreren Workstations kompatibel sind, entfallen zeitaufwendige Pipettierschritte, die Verwendung von Laborartikeln wird reduziert und Assays wie PCR-Primer-Verdünnungen beschleunigt. Die Außenabmessungen der Spitze und des Racks sind identisch mit den Standard-Automationsspitzen, die nur minimale Änderungen und Einstellungen erfordern. Ermöglicht die einfache und wirtschaftliche Assay-Miniaturisierung, erhält die Verbindungen und spart Reagenzienkosten.
Merkmale:
  • Direktes Aufbringen von Proben auf Assay-Platten
  • Vermischung von Proben- und Assay-Material durch sanftes Mischen in der Spitze
  • Bei allen Kapillartaschenkapazitäten können Variationskoeffizienten (CV) unter 6 % erreicht werden
  • Farbe: Durchsichtig
Empfohlen für:
Für zellbasierte Assays oder Assays mit niedriger DMSO-Toleranz, selektive Assays (P450), Wirkstärkebestimmungen (IC50), Lagerung/Entnahme von Verbindungen in/aus Verbindungsbibliotheken, Protein- und Enzym-Assays auf wässriger Basis, automatisierte klinische Diagnostik und Assays mit Kinetikmessung (FLIPR).
Garantie: Haltbarkeit von 5 Jahren ab Herstellungsdatum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 nl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Format Racks
Spitzenform Automation
Zur Verwendung mit (Geräte) Packard 96-well, PerkinElmer
Produktlinie PocketTip
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.