Learn More
Thermo Scientific™ POCO Elektronenstrahl-Tiegel, 99.995 %
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3.7mL
16.9mL
28.6mL
30.2mL
47.6mL
Außendurchmesser (metrisch):
AD oben: 28,58mm
AD oben: 50,80mm
AD oben: 56,18mm
Höhe (metrisch):
13,20mm
26,97mm
35,56mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Winkel:15 Grad |
| Material | POCO |
| Kapazität (metrisch) | 16.9mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | AD oben: 50,80mm |
| Höhe (metrisch) | 26,97mm |
| Product Type | POCO Tiegel |