Learn More
Thermo Scientific™ POCO Elektronenstrahl-Tiegel, 99.995 %
Artikelnummer. 15483665
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3.7mL
16.9mL
28.6mL
30.2mL
47.6mL
Außendurchmesser (metrisch):
AD oben: 28,58mm
AD oben: 50,80mm
AD oben: 56,18mm
Höhe (metrisch):
13,20mm
26,97mm
35,56mm
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15483665
Marke: Thermo Scientific™ 038678.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Winkel:15 Grad
Material POCO
Kapazität (metrisch) 47.6mL
Außendurchmesser (metrisch) AD oben: 56,18mm
Höhe (metrisch) 35,56mm
Product Type POCO Tiegel