Learn More
PODN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PODN
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16843984
Unterlagen ansehen
Proteintech
15014-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16833984
Unterlagen ansehen
Proteintech
15014-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Non-collagenous proteins of the small leucine-rich repeat (SLR) protein family are considered important components of the extracellular matrix. The extracellular matrix plays an integral role in the pivotal processes of development, tissue repair and metastasis by regulating cell proliferation, differentiation, adhesion and migration. Podocan, also known as PCAN, SLRR5A or PODN, is a 613 amino acid secreted protein belonging to the small leucine-rich proteoglycan (SLRP) family and the class V subfamily. Expressed in kidney, heart, liver, pancreas and vascular smooth muscle cells, Podocan exists as three alternatively spliced isoforms containing twenty LRR (leucine-rich repeats), a unique N-terminal cysteine-rich cluster pattern and a highly acidic C-terminal domain. Podocan is considered a glycoprotein containing N-linked oligosaccharides that may be involved in growth regulation in cardiovascular tissues. Encoded by a gene located on human chromosome 1, Podocan interacts type I collagen (COL1).
Spezifikation
Spezifikation
PODN
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q7TQ62, Q7Z5L7
127435, 242608
PODN Fusion Protein Ag6964
Primary
-20°C
PODN
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
PCAN, PODN, podocan, SLRR5A
Podn
IgG
Antigen Affinity Chromatography