missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Podocalyxin Like Antibody (CL0285) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30289591 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30289591 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30289591

Marke: Novus Biologicals NBP252904AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Podocalyxin Like Monoclonal antibody specifically detects Podocalyxin Like in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Podocalyxin Like
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0285
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Gp200MGC138240, PCLP1, PCLP-1, PCLPGCTM-2 antigen, PCpodocalyxin, podocalyxin-like, Podocalyxin-like protein 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from O00592, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5420
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.