missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Podocalyxin Like Antibody (CL0285) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52904PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Podocalyxin Like Monoclonal antibody specifically detects Podocalyxin Like in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Podocalyxin Like | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Gp200MGC138240, PCLP1, PCLP-1, PCLPGCTM-2 antigen, PCpodocalyxin, podocalyxin-like, Podocalyxin-like protein 1 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from O00592, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 5420 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0285 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur